Learn More
Fisherbrand™ Sessole per applicazioni pesanti
Materiale in HDPE resistente.
56.00€
Specifica
Product Type | Sessola per attività intensive |
---|---|
Materiale | HDPE |
Colore | Bianco |
Da utilizzare con (applicazione) | Progettato per numerose applicazioni industriali |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10202853
|
Fisherbrand™
06276-10 |
1.89 l | piccolo | N/A | |||||
Descrizione
- Le sessole grandi sono realizzate in polietilene per impieghi pesanti
- Per numerose applicazioni industriali
- Le sessole grandi sono robuste e disponibili in due misure
Order Info
Sono disponibili sessole di altri formati. Per gli ordini, rivolgersi al rappresentante del servizio clienti di Fisher Scientific.
Specifica
Sessola per attività intensive | |
HDPE | |
Bianco | |
Progettato per numerose applicazioni industriali |