Learn More
Fisherbrand™ Heating Mantle with Controller
Reaches maximum temperatures up to 450°C. Fisherbrand™ Heating Mantle with Controller employs a unique airflow system to keep the exterior cool to the touch.
Marca:  Fisherbrand™ 10083-49
Codice prodotto. 10250590
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Doubled-fused and earthed screen
  • Heating element cartridges are replaceable
  • No external controllers are needed
  • 'Heater On' and 'Power-On' lights
  • Maximum element temperature of 450°C
  • Flask capacity: 100mL
  • Electrical requirements: 230V 50Hz 80w
Specifica
Specifica
100 mL
80w
450°C
230V, 50Hz
Mantle with Controller