Learn More
Fisherbrand™ Puntali per caricamento di gel, 1-200 μl
GREENER_CHOICE
La scelta ideale per un caricamento facile e preciso dei pozzetti per l'elettroforesi su gel
Marca:  Fisherbrand™ H-010-96R-FIS
55.99 EUR valido fino al 2025-08-22
Usa il codice promo "24148" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11937734
  • 116.00€ / pezzi 960
Spotlight
Usa il codice promozionale 24157 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
La scelta ideale per un caricamento facile e preciso dei pozzetti per l'elettroforesi su gel
  • Puntali rotondi per il caricamento gel
  • Facilità di caricamento gel da 0.6 mm
  • Le applicazioni comprendono gel di agarosio per DNA, 2-D e SDS PAGE, gel capillari e sequenziamento
  • Con certificazione di un laboratorio indipendente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 - 200 μl
Non sterile
2.75 pollici
DNase, RNase Free
0.6 mm
Gel, rotonda, Round
Pk. of 960
Non-filtered
Incolore
6.98 cm
Per sequenziamento di DNA o caricamento di gel per elettroforesi
In rack
HR, 10 x 96
Polipropilene