Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Macro Cells With PTFE Lids
Fit standard spectrophotometer cell holders
518.00€ - 729.00€
Specifica
Tipo Macro Fluorescence Cell
Capacità (sistema metrico) 3000 μL
Materiale Quartz
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 10mm
Visualizza altre specifiche
Includes: PTFE lid or stopper
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15216043
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14958128
2/Pk., 8 Pk./Cs.
518.00€
pezzi 2
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15296053
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14958130
4/Pk., 4 Pk./Cs.
729.00€
pezzi 4
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Fit standard spectrophotometer cell holders
  • All cells are 12.5mm wide
  • 10mm path length rectangular cells
  • Reduce reagent use with micro cells
  • Wavelength range for all cells is 200 to 2500nm
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
Specifica
Specifica
Macro Fluorescence Cell
Quartz
10mm
200 to 2500 nm
Standard Spectrophotometer Cell Holder
Transmission from far ultraviolet through the infrared
3000 μL
PTFE
10 mm
45 mm
12.5 mm
Rectangle