Learn More
Fisherbrand™ Cuffia pieghettata monouso in polietilene
Il tappo monouso offre una protezione di base
Marca: Fisherbrand™ 17100901
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Single-use cap provides basic protection
- Disposable
- 14gsm polypropylene
- Dia.: 21 in. (53.3cm) or 24 in. (60.9cm)
- Latex-free
- Choice of Blue or White
Specifica
Bouffant | |
Polypropylene | |
Single-use | |
60.9 cm |
24 in. | |
Blue | |
24 in. | |
Laboratory Protection |