Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro Flint con estremità piatta
Specially annealed to reduce breakage along stress point
47.63€ - 201.00€
Specifica
Materiale | Vetro “flint” |
---|---|
Monouso | Sì |
Da utilizzare con | Ricottura specifica per ridurre il rischio di rottura nel punto di sollecitazione |
Tipo di etichetta | Nessuno |
Imballaggio | Vassoio |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10022253
|
Fisherbrand™
60P14-958-A |
1 mL | 50 mm | 6 mm | Confezione da 1000 |
64.30€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 27-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15145134
|
Fisherbrand™
60B14-958-C |
6 mL | 75 mm | 12 mm | 250/Tray | ||||
15125134
|
Fisherbrand™
60C14-958-D |
10 mL | 100 mm | 13 mm | 250/Vassoio | ||||
15135134
|
Fisherbrand™
60D14-958-E |
11 mL | 85 mm | 15 mm | 250/Tray |
201.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 01-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
15115134
|
Fisherbrand™
60A14-958-B |
4 mL | 75 mm | 10 mm | 250/Tray | ||||
15155134
|
Fisherbrand™
60E14-958-F |
15 mL | 100 mm | 16 mm | 250/Tray | ||||
15175134
|
Fisherbrand™
60F14-958-G |
19 mL | 125 mm | 16 mm | 250/Tray | ||||
15195282
|
Fisherbrand™
60G14-958-H |
23 mL | 150 mm | 16 mm | 250/vassoio | ||||
15165134
|
Fisherbrand™
60K14-958-J |
28 mL | 150 mm | 18 mm | 125/Tray | ||||
Descrizione
Specially annealed to reduce breakage along stress point
- Fondo arrotondato
- Parte superiore e fondo lisci per evitare graffi
Order Info
Confezionato in vassoi
Specifica
Vetro “flint” | |
Ricottura specifica per ridurre il rischio di rottura nel punto di sollecitazione | |
Vassoio | |
KIM-KAP |
Sì | |
Nessuno | |
Non-sterile | |
Disposable Culture Tube |