Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro borosilicato con estremità filettata
425.05 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Available with or without marking spot
- Round bottom
- Without caps
Order Info
Forniti in vassoi con ripiani termoretratti da 500
Specifica
ASTM E438, Tipo I, Classe B | |
100 mm | |
Sì | |
Area per marcatura | |
13-415 | |
13 mm | |
Disposable Culture Tube |
8 ml | |
Vetro borosilicato | |
For tissue culture work and general bacteriological use | |
Tray | |
Non-sterile | |
Not Included |