Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro borosilicato con estremità filettata
307.92 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Available with or without marking spot
- Round bottom
- Without caps
Order Info
Forniti in vassoi con ripiani termoretratti da 500
Specifica
ASTM E438, tipo I, Classe B | |
25 ml | |
Vetro borosilicato | |
Coltura di tessuti, batteriologia, chimica clinica, tipizzazione dei gruppi sanguigni e procedure di compatibilità incrociata.; Coltura tissutale, batteriologia, chimica clinica, tipizzazione del sangue e procedure di compatibilità crociata. | |
Vassoio; Vassoi termoretraibili | |
18-415 | |
20 mm | |
Disposable Culture Tube |
Provetta per analisi | |
125 mm | |
Sì | |
Area per marcatura | |
Confezione da 500 | |
Non-sterile | |
Not Included |