Learn More
Fisherbrand™ Piastre per pesatura in alluminio monouso con lati scanalati
Useful as evaporating and general utility dishes
21.20€ - 525.00€
Specifica
Forma del fondo | Flat |
---|---|
Monouso | Sì |
Materiale | Alluminio |
Forma | Piatta |
Tipo | Piastra per pesatura |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) parte superiore interna | Diametro (sistema metrico) base interna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) parte superiore interna | Diametro (sistema metrico) base interna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11729418
|
Fisherbrand™
08732105 |
20 mL | 43 mm | 40 mm |
429.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11739418
|
Fisherbrand™
08732106 |
60 mL | 64 mm | 59 mm |
525.00€
pezzi 1200 |
Spedizione stimata: 27-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11749418
|
Fisherbrand™
08732107 |
75 mL | 62 mm | 46 mm |
386.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11784059
|
Fisherbrand™
08732109 |
500 mL | 180 mm | 137 mm |
27.50€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11774059
|
Fisherbrand™
08732108 |
200 mL | 109 mm | 77 mm |
21.20€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Fisherbrand™ Disposable Aluminum Dishes with Fluted Sides are inexpensive enough for single use; useful as evaporating and general utility dishes
Le misure più grandi sono ideali per la trasformazione degli alimenti.
- Sufficientemente economico per essere monouso
- Realizzato in alluminio leggero
- Fondi piatti
- Lati scanalati o leggermente scanalati
- Bordi flangiati
Specifica
Flat | |
Alluminio | |
Piastra per pesatura |
Sì | |
Piatta | |
Utili come piastre di evaporazione e per uso generico |