Learn More
Hellma Cylindrical Cells
Fit standard cell holders
Marca:  Hellma 120-50-40
Codice prodotto. 10126690
  • 346.15€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Cylindrical cells have a filler neck and tapered PTFE stopper (two necks and stoppers on 50 and 100mm lightpath cells).
  • Uniform diameter of 22mm
  • Available with Suprasil™ quartz or near-UV glass windows
Specifica
Specifica
Suprasil
Suprasil quartz window; Two stopper
50 mm