Learn More
Fisherbrand™ Combs for Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units, 1mm Thick
For use with Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units.
36.95€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units |
Tipo | Comb |
Quantità | 1 Each |
Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
Codice del prodotto | Marca | N. di pozzetti | Volume (sistema metrico) di campione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di pozzetti | Volume (sistema metrico) di campione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11543362
|
Fisherbrand™
FHU10W2-C1-10 |
10 | 52 μL |
36.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11553362
|
Fisherbrand™
FHU10W2-C1-12 |
12 | 40 μL |
36.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11573362
|
Fisherbrand™
FHU10W2-C1-20 |
20 | 22 μL |
36.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11563362
|
Fisherbrand™
FHU10W2-C1-32MC |
16 | 29 μL |
36.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11523362
|
Fisherbrand™
FHU10W2-C1-4 |
4 | 42 μL |
36.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11533362
|
Fisherbrand™
FHU10W2-C1-8MC |
8 | 67 μL |
36.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11583362
|
Fisherbrand™
FHU10W2-C1-26 |
26 |
36.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Recommended for high resolution gels and publication quality data
- Supplied as standard
- Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid comb back prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
- 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
White | |
Comb | |
1 mm |
Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units | |
1 Each |