Learn More
Fisherbrand™ Vasi standard con lati dritti trasparenti con tappi con rivestimento in PE rivestito in PTFE
Codice prodotto. 11778789 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
250 ml, 70-400 mm, 12/Cs.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 ml
250 ml
473 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
43-400 mm
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Quantità:
12/Cs.
144/Cs.
24/Cs.
384/Cs.
48/Cs.
Recipienti trasparenti multifunzione per la massima visibilità del contenuto. I recipienti con lati dritti trasparenti Fisherbrand™ con tappi con rivestimento in PE rivestito in PTFE sono disponibili in una vasta gamma di misure, da 1 a 32 once.
Clear (Flint) Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and content visibility. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz. Also available in tall/slender style in 8oz and 16oz sizes.
  • Designed without shoulders for maximum storage capacity
  • Wide mouth for easy filling
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Trasparente
Materiale Vetro
Imballaggio 12/contenitore
Quantità 12/Cs.
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno PE Foam/PTFE
Finitura collo 70-400
Bocca Larga
Forma Straight-sided, Round
Product Type Straight-sided Round Bottle
Rivestimento interno chiusura Polietilene
Materiale chiusura Polietilene
Dimensione chiusura 70-400 mm
Tipo di chiusura A vite
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Vasi standard con lati dritti trasparenti con tappi con rivestimento in PE rivestito in PTFE >