Learn More
Fisherbrand™ Vasi standard con lati dritti trasparenti con tappi con rivestimento in PE rivestito in PTFE
Recipienti trasparenti multifunzione per la massima visibilità del contenuto. I recipienti con lati dritti trasparenti Fisherbrand™ con tappi con rivestimento in PE rivestito in PTFE sono disponibili in una vasta gamma di misure, da 1 a 32 once.
Marca: Fisherbrand™ 02911912
Descrizione
Clear (Flint) Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and content visibility. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz. Also available in tall/slender style in 8oz and 16oz sizes.
- Designed without shoulders for maximum storage capacity
- Wide mouth for easy filling
Specifica
1 once, 30 ml | |
1 oz. | |
Vetro | |
48/Cs. | |
PE Foam/PTFE | |
Sì | |
Straight-sided, Round | |
Straight-sided Round Bottle | |
Polietilene | |
45 mm |
30 ml | |
Trasparente | |
48/contenitore | |
Bianco | |
43-400 | |
Larga | |
35 mm | |
Polietilene | |
43-400 mm | |
A vite |