Learn More
Fisherbrand™ Contenitori a imboccatura larga certificati sterili color ambra
Ideal storage for light sensitive dry powders. Fisherbrand™ Certified Cleaned Amber Wide Mouth Packer Bottles are manufactured from amber colored soda glass.
87.00€ - 133.00€
Specifica
Procedura di pulizia | Linee guida dell'EPA |
---|---|
Colore | Ambra |
Colore chiusura | Bianco |
Certificazione/Conformità | EPA |
Product Type | Bottiglia a imboccatura larga |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12548716
|
Fisherbrand™
02912005 |
60 ml | 33-400 mm |
133.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 27-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11754299
|
Fisherbrand™
02912008 |
250 ml | 45-400 mm |
87.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Ideal storage for light sensitive dry powders. Fisherbrand™ Certified Cleaned Amber Wide Mouth Packer Bottles are manufactured from amber colored soda glass.
- Wide mouth, amber glass
- Cleaned per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
- With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Certifications
A Certificate of Analysis is attached to each lot
Specifica
Linee guida dell'EPA | |
Bianco | |
Bottiglia a imboccatura larga | |
PTFE |
Ambra | |
EPA | |
Polietilene | |
A vite |