Learn More
Fisherbrand™ Spalmatori per cellule
Spatole per la distribuzione di cellule infrangibili e riutilizzabili in polipropilene disponibili in due formati, con larghezze della barra di 30 e 60 mm
20.00€
Specifica
Autoclavabile
Materiale Polipropilene
Product Type Spalmatore per cellule
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Sterilità Dimensioni (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Sterilità Dimensioni (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
15635467
Vedere i documenti
Fisherbrand™
0810012
Blu Prodotto sterile 1.18 in
20.00€
pezzi 25
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
15645467
Vedere i documenti
Fisherbrand™
0810013
Yellow Sterile 2.36 in.
20.00€
pezzi 25
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-09-2025
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Spatole per distribuzione cellule infrangibili e riutilizzabili in polipropilene disponibili in due formati, con larghezze della barra di 30 e 60 mm
  • Carta da filtro senza ceneri resistente all'umidità in disco liscio
  • Fibre in 100% linter di cotone
  • Carta lavata in acido
  • Lavaggio finale con acqua demineralizzata
  • Tenore di ceneri: 0.007%
Applicazioni:
  • Analisi di soluzioni acide e filtrazione a pressione
  • Industria alimentare
  • Industrie di bevande
  • Analisi atmosferiche
Order Info
Disponibili sterili (in confezione singola) o non sterili
Specifica
Specifica
Polipropilene
Spalmatore per cellule