Learn More
Fisherbrand™ Contenitori a imboccatura larga color ambra con tappi rivestiti in polivinile
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
15 mL
30 ml
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
Quantità:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Cs.
24/contenitore
36/contenitore
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Descrizione
- Wide mouth for bottles allows easy accessibility for removal of contents
- Custom cleaned containers and caps are free of visible particulates done using deionised water
- Certified clean containers are cleaned as per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
Specifica
Specifica
Capacità | 1 once, 30 ml |
Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
Colore | Ambra |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 15.1mm |
Include | Certificate of analysis |
Materiale | Vetro |
Imballaggio | 24/contenitore |
Quantità | 24/contenitore |
Colore chiusura | White |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Contenitori a imboccatura larga color ambra con tappi rivestiti in polivinile >