Learn More
Fisherbrand™ Contenitori a imboccatura larga color ambra con tappi rivestiti in polivinile
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
15 mL
30 ml
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
Quantità:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Cs.
24/contenitore
36/contenitore
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Descrizione
ul>Wide mouth for bottles allows easy accessibility for removal of contents Custom cleaned containers and caps are free of visible particulates done using deionised water Certified clean containers are cleaned as per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
Specifica
Specifica
Capacità | 0.2 oz., 6 mL |
Capacità (sistema metrico) | 6 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 0.2 oz. |
Colore | Amber |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 11.9mm |
Include | Certificate of analysis |
Materiale | Soda Lime Glass |
Imballaggio | 720/Cs. |
Quantità | 720/PK. |
Colore chiusura | White |