Learn More
Fisherbrand™ Lamina di alluminio
Per sigillatura, pesatura e trasferimento di campioni
5.50€ - 96.60€
Specifica
Applicazioni Per sigillatura, pesatura e trasferimento di campioni
Product Type Foglio metallizzato
Materiale Alluminio
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema imperiale) Spessore Larghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema imperiale) Spessore Larghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11759408
Vedere i documenti
Fisherbrand™
01213100
25 ft. 0.018 mm 31 cm 7.6 m
5.50€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11749408
Vedere i documenti
Fisherbrand™
01213101
197 ft. 0.018 mm 31 cm 60 m
17.96€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11769408
Vedere i documenti
Fisherbrand™
01213102
492 ft. 0.018 mm 31 cm 150 m
96.60€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11779408
Vedere i documenti
Fisherbrand™
01213103
25 ft. 0.024 mm 46 cm 7.6 m
13.10€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ideal for weighing, sealing, and tranferring your samples.
Rotoli
  • confezionati in una scatola erogatrice singola con barra di taglio
  • I rotoli di spessore elevato (0.024 mm) offrono una forza di piegatura superiore. Adatti per coprire i bordi aguzzi.
Specifica
Specifica
Per sigillatura, pesatura e trasferimento di campioni
Foglio metallizzato
Alluminio