Learn More
Fisherbrand™ Absorption Quartz Micro Rectangular Cells with PTFE Lid
Fit standard spectrophotometer cell holders
324.45€ - 362.00€
Specifica
Tipo | Micro Absorption Cell |
---|---|
Materiale | Quartz |
Materiale chiusura | PTFE |
Larghezza (sistema metrico) interno | 2mm |
Include | 2 clear windows |
Includes: PTFE lid
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15256073
|
Fisherbrand™
14958133 |
300 μL | Micro Absorption Cell | 25 mm | N/A | ||||
15266083
|
Fisherbrand™
14958134 |
500 μL | Micro Absorption Cell | 45 mm |
362.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Fit standard spectrophotometer cell holders
- All cells are 12.5mm wide
- 10mm path length rectangular cells
- Reduce reagent use with Micro cells
- Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
Specifica
Micro Absorption Cell | |
PTFE | |
2 clear windows | |
10 mm | |
Standard Spectrophotometer Cell Holder | |
Transmission from far ultraviolet through the infrared |
Quartz | |
2mm | |
2/Pk., 8 Pk./Cs. | |
200 to 2500 nm | |
12.5 mm | |
Rectangle |