Learn More
Fisherbrand™ Bottiglia per liquido di lavaggio da 500 ml Easy-Squeeze
Includes: Come with colored polypropylene closures with PTFE membrane (except 02-897-2, which has an HDPE closure).
Descrizione
Facili da caricare e pronti da utilizzare
- Imboccatura larga
- Semitrasparente e antischizzo
- Etichette serigrafate con codifica a colori facili da leggere
- I puntali si possono tagliare in modo da aumentarne la portata
- Quando non in uso, i flaconi allentano la pressione interna senza gocciolare
Le informazioni sulle etichette comprendono:
- nome della sostanza chimica
- codici e simboli della National Fire Protection Association (NFPA)
- numero del servizio di documentazione chimica CAS (Chemical Abstracts Service)
- codici di pericolo
- informazioni sulle apparecchiature di protezione del laboratorio
- informazioni sull'organo bersaglio
- livello di riempimento consigliato
- codice di riciclaggio LDPE
- Capacità del flacone e indicazione Solo per erogazione, sconsigliato per la conservazione
Order Info
In confezioni da sei, tutte con la stessa etichetta, oppure in confezione da sei flaconi per solventi (ciascuno con etichetta indicante acetone, acqua deionizzata, etanolo, isopropanolo, metanolo e solvente universale) oppure in confezione da sei flaconi per detergenti (ciascuno con etichetta indicante acetone, candeggina, acqua deionizzata, soluzione salina, sapone e universale).
Specifica
17 oz., 500mL | |
17 oz. | |
2.99 in. | |
LDPE | |
ISO 13485:2003 | |
Non autoclavabile | |
Larga | |
173 mm | |
6.81 in. | |
Polipropilene | |
76 mm | |
No |
500 ml | |
Blu | |
Membrana in PTFE | |
Blu | |
Sì | |
No | |
Cilindrico | |
Wash Bottle | |
Soap | |
38-415 mm | |
Polypropylene Closure |