Learn More
Fisherbrand™ Gel Casting Pouches for FB-GC16-1 Vertical Gel Casters
Maintain the quality of your current gel casting system with Fisherbrand™ Owl™ JGC-2 Gel Casting System Replacement Parts
27.85€ - 74.25€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Gel Casting |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | FB-GC16-1 Vertical Gel Casters |
Tipo | Gel Casting Pouch |
Dimensioni gel | 16 x 14 cm |
Dimensioni (L x P) | 6.3 x 5.5 in. (16 x 14 cm) |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12404647
|
Fisherbrand™
GP2-25 |
25/Pk. | N/A | ||||||
11962975
|
Fisherbrand™
GP2-100 |
100/Pk. |
74.25€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Specifica
Gel Casting | |
Gel Casting Pouch | |
6.3 x 5.5 in. (16 x 14 cm) | |
5.5 in. |
FB-GC16-1 Vertical Gel Casters | |
16 x 14 cm | |
16 cm | |
14 cm |