Learn More
Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System: Alumina Plate
For use with FB-VE 10-1 vertical electrophoresis systems
Marca:  Fisherbrand™ P7-10RA
Codice prodotto. 11983065
  • 27.20€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Notched alumina; 10L x 10cmW.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
FisherBiotech FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System; Owl P7-CST Multiple Gradient Gel Caster
Alumina
10 cm
1 cm
Notched Alumina Plate
10 cm
0.39 in.