Learn More
Fisherbrand™ Vortex Mixer Accessories: Foam Racks
For use with Fisherbrand vortex mixers.
64.10€ - 107.00€
Specifica
Materiale | Foam |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Digital and analog mini vortex mixer |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15736949
|
Fisherbrand™
80862997 |
Microtube Foam rack |
64.10€
2 confezioni |
Spedizione stimata: 29-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15746949
|
Fisherbrand™
80862998 |
Microplate Holder |
107.00€
2 confezioni |
Spedizione stimata: 29-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Also compatible with other manufacturers' models; contact your Fisher Scientific Customer Service Representative for details.
- Mixes 96-well plates or deepwell blocks
- Requires Insert Retainer (02-215-391)
Specifica
Foam | |
Digital and analog mini vortex mixer |