Learn More
Fisherbrand™ Vortex Mixer Accessories: Foam Insert Set
For use with Fisherbrand vortex mixers.
31.05€ - 43.80€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni provetta | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni provetta | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15796939
|
Fisherbrand™
80862993 |
9 to 13 mm | Digital and analog mini vortex mixer |
43.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15706949
|
Fisherbrand™
80862994 |
9 to 13 mm, 14 to 19 mm, 20 to 29 mm | 9 to 13mm tube holder, 14 to 19mm tube holder, 20 to 29mm |
31.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15716949
|
Fisherbrand™
80862995 |
20 to 25 mm | 20 to 25mm Tube of digital and analog mini vortex mixer |
31.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
For use with Fisherbrand vortex mixers.
Also compatible with other manufacturers' models; contact your Fisher Scientific Customer Service Representative for details.
Foam Insert Variety Pack
- Includes foam inserts for the following: 9 to 13mm tube holder, 14 to 19mm tube holder, 20 to 29mm
Specifica
Foam Insert Set | |
Foam |