Learn More
Fisherbrand™ Morsetto girevole universale per agitatori ad asta
Il morsetto girevole universale consente di impostare l'agitatore su qualsiasi angolo del composto per una migliore azione di agitazione.
Marca:  Fisherbrand™ 37020-9048
Codice prodotto. 15142997
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Realizzato con asta in alluminio lavorata a macchina di precisione per una maggiore resistenza e durata
Dispone di tre manopole:
  • Manopola uno: Alza e abbassa l’agitatore
  • Manopola due: Blocca l'agitatore sull'asta di supporto
  • Manopola tre: Controlla la regolazione dell’oscillazione
Specifica
Specifica
Supporti per agitatori con diametro da 12 mm a 19 mm
Clamp
Cast Zinc, Aluminum