Learn More
Fisherbrand™ Cronometri impermeabili/antiurto Traceable™
Scelta tra modello impermeabile/antiurto o resistente all'acqua/agli urti. I cronometri impermeabili/antiurto Traceable Fisher Scientific visualizzano l'ora al secondo, in formato AM/PM, la data e il giorno della settimana, e sono ideali per l'utilizzo in laboratorio o in stabilimenti di produzione.
43.89€
Specifica
Product Type | Cronometro impermeabile/antiurto |
---|---|
Intervallo di tempo | 24 ore |
Alarms | Time of day |
Accuracy | 0,01% |
Risoluzione | 0,01 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11755833
|
Fisherbrand™
90010-29 |
Cronometro impermeabile/antiurto | Batteria all'ossido di argento durata 2 anni, corpo in plastica ABS duratura, cordino, istruzioni |
43.89€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
Choose from a waterproof/shockproof model or a water-/shock-resistant model. Fisher Scientific™ Traceable™ Waterproof/Shockproof Stopwatches displays time-of-day to the second, AM/PM, date and day of the week and are ideal for lab or plant use.
Entrambe le unità misurano il tempo in 24 ore. Con conteggio singolo, time-in/time-out, tempo parziale cumulativo e complessivo. La risoluzione è di 0.01 secondi per i primi 30 minuti; le unità quindi continuano la misurazione fino a 23 ore, 59 minuti, 59 secondi con incrementi di 1 secondo.
- Allarme orario
- Altezza dei numeri di 0.375 poll.
- O-ring sigillato con custodia in plastica ABS resistente
- Unità 06-662-56 impermeabile a tre atmosfere
- Precisione dello 0.01%
- Dimensioni: lungh. 2.12 × largh. 2.75 × alt. 0.5 poll. (5.4 × 6 × 1.3 cm)
- Peso netto: 1 once (28g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Cronometro impermeabile/antiurto | |
Time of day | |
0,01 sec. | |
2,12 in. | |
2,37 in. | |
0.5 in. | |
0.028 kg | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
24 ore | |
0,01% | |
LCD | |
5.4 cm | |
6 cm | |
1 oncia | |
Ideale per l’uso in laboratori e impianti |