Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Stopwatch/Repeat Timer
Ideal for an analysis that must be noted at routine intervals
Marca:  Fisherbrand™ 90023-98
Codice prodotto. 11739825
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Includes: Cronometro/timer a ripetizione, cordino
Descrizione
Descrizione
Per analisi da ripetere a intervalli regolari. Cronometro/timer a ripetizione Fisher Scientific™ Traceable™ con funzioni di cronometro per misurazioni singole, con conto progressivo/decrementale, misurazioni a tempi intermedi multipli e a intervalli, otto memorie, temporizzazione continua.
Imposta il conteggio decrementale da 10 ore a 1/10 di secondo. Quando viene raggiunto lo zero, il timer emette un allarme e riprende il conteggio decrementale partendo dal valore programmato. Il ciclo si ripete automaticamente fino a quando non viene arrestato. La sezione di conteggio sul display mostra il numero di volte in cui il ciclo è stato ripetuto. Il display LCD visualizza costantemente il tempo residuo.
  • Il cronometro universale fornisce funzioni ripetitive per la temporizzazione degli allarmi nel conto decrementale
  • Involucro a prova di urto in plastica ABS
  • L'intervallo di temporizzazione è pari a 10 ore fino a 1/10 di secondo
  • Risoluzione: 0.01 secondi
  • Precisione: 0.001 %
  • Dimensioni: 6 x 6 x 1.3 cm (2.375 x 2.375 x 0.5 pollici)
  • Peso: 1.75 once
Order Info
Batteria di ricambio: Cod. prod. 02-440-1°A
Certifications
Individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST.
Specifica
Specifica
Cronometro/timer a ripetizione
Audible
0.01 sec.
2.375 x 2.375 x .5 in.
0.049 kg
Analisi di cui prendere nota a intervalli stabiliti
10 ore
1e-05
LCD
1.75 once
Cronometro/timer a ripetizione, cordino; batteria all'ossido di argento della durata di due anni
ISO 17025, A2LA, NIST