Learn More
Fisherbrand™ Manometri/vacuometri Traceable™
Portable units measure and display differential pressure/vacuum in 11 different units (psi, mbar etc)
Marca: Fisherbrand™ 90023-80
Includes:
Il modello senza stampa comprende tubi, batteria da 9V, custodia per trasporto in plastica ABS e porta RS-232; il modello con stampa comprende tubo flessibile/rigido, batterie AA, custodia per trasporto in plastica ABS, uscita per computer, cavo per computer di 79 poll. con CD software e rotolo di carta.
Descrizione
Portable units measure and display differential pressure/vacuum in 11 different units (psi, mbar etc)
- L'unità portatile consente di misurare e visualizzare pressione differenziale/vuoto in: psi, mbar, bar, cm/H2O, poll./H2O, piedi/H2O, mm/Hg, poll./Hg, kg/cm2, once/poll.2 e kPa
- Tempo di risposta: 0.5sec.
- Precisione: ±0.3% del fondo scala tra 0 e 50°C
- Letture visualizzate sul display retroilluminato con cifre alte 0.625 poll. (1.6cm) visibili da una distanza di 6 piedi. Caratterizzato dal pulsante HOLD per bloccare la visualizzazione e l'acquisizione delle letture
- Tasto memoria per richiamare le letture massima e minima
- La funzione di calcolo differenziale consente di misurare la differenza tra due letture
- Azzeramento al tocco di un pulsante
- Visualizzazione della durata fino a 99 ore, 59 minuti, 59 secondi, per consentire all'utente di registrare il raggiungimento della pressione massima o minima
Modello con stampa
- Acquisizione e memorizzazione di massimo 99 letture al tocco di un pulsante
- La memorizzazione dei dati permette di acquisire e registrare fino a 12,000 letture a intervalli brevi (1 secondo) o lunghi (2 ore); stampa di numero campione, lettura corrente, data e ora
- Stampa delle memorizzazioni manuali e del datalogger senza collegamento a un computer
- L'uscita per computer consente di trasferire su un PC le memorizzazioni manuali, del datalogger e le acquisizioni programmabili correnti
Order Info
Dimensioni: 7.125 L x 2.75 P x 1.125 pollici A (18.1 x 7.0 x 2.9 cm). Accetta tubi con diametro interno da 0.062 a 0.187 pollici Modello non stampato: 5 once; Modello stampato: 12 once
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Unità portatili per misurare e visualizzare pressione differenziale/vuoto in 11 diverse unità di misura (psi, mbar, ecc.) | |
2.9 cm | |
7,12 in. | |
Plastica ABS | |
Da 0° a 50 °C | |
99 ore 59 min. 59 sec. | |
0.14 kg | |
7 cm | |
LCD | |
Modello senza stampate |
7,12 x 2,75 x 1,12 in. (18,1 x 7 x 2,9 cm) | |
1,12 in. | |
Tubi, batteria da 9 V, custodia di trasporto in plastica ABS e porta RS232 | |
18.1 cm | |
Da 32 ° a 122 °F | |
0,5 sec. | |
5 once | |
2,75 in. | |
±0,3% | |
Da -5 a 5 psi |