Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Logger-Trac™ Temperature Datalogger Accessories
Accessories for Traceable™ Logger-Trac™ Temperature Datalogger.
40.55€ - 77.20€
Specifica
Tipo | Waterproof Paper Sleeves |
---|---|
Materiale | Paper |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fisherbrand Traceable Logger-Trac Temperature Datalogger |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15308764
|
Fisherbrand™
61011-66 |
Waterproof Paper Sleeves | Protecting probe sensor |
40.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15338764
|
Fisherbrand™
61011-25 |
Waterproof Paper Sleeves | Transfer recorded information in dataloggers to computer |
77.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Accessories for Traceable™ Logger-Trac™ Temperature Datalogger.
15-081-145
- Waterproof paper sleeves
- For protecting temperature probe sensor
- Transparent
- USB standard A to Mini B, IC-9P or USB to serial converter
- USB Version 2.0, ELV and RoHS compliant
- Cable length: 1.5 m
- Multiple cradles allow for batch programming up to 8 units
Specifica
Waterproof Paper Sleeves | |
Paper | |
Fisherbrand Traceable Logger-Trac Temperature Datalogger |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.