Learn More
Fisherbrand™ Datalogger di temperatura Traceable™ Logger-Trac™ LN2
Sensore esterno progettato per ambienti con temperature di -200°C in laboratorio o in viaggio
Marca:  Fisherbrand™ 6560
Codice prodotto. 15328764
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Includes: To assure accuracy an individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO/IEC 17025 (1750.01) calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST.
Requires :
15-081-149: USB Cable for Logger-Trac LN2 and RH/Temperature
15-081-150: MaxiThermal Software
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The Fisher Scientific™ Traceable™ Logger-Trac™ LN2 Temperature Datalogger is ideal for monitoring cryo-material in transit as well as reagents, clinical samples, frozen samples, pharmaceuticals and food items in any location. External sensor designed for -200°C environments in the lab or in transit.
  • Displays Cumulative Alarm duration from user selected MIN/MAX temperature values
  • Integrates with MaxiThermal Software for complete data analysis
  • Reusable/Re-programmable
  • Stainless steel external probe with PTFE cable 4.35 in. L x 0.14 in. dia.
  • Storage Capacity: 64,000 readings
  • Internal clock accuracy: 2 minutes per month
  • Temperature sensor: Wired chip in glass thermistor
  • Battery: CR2450 3V Lithium coin cell
  • Battery life: one year of constant operating use, 3 years shelf life
  • IP66 rating
  • Size: 3.5 x 2.0 x 1.1 in.
  • Weight: 72.8g (2.6 ounces)
  • Alarm set points (internal and external sensors individually)
  • Recording interval
  • Start delay
  • Unit description
  • Time zone
  • Temperature unit of measure
  • Stop key enable
Certifications
CE marked
Specifica
Specifica
Datalogger per temperature criogeniche
64.000 letture
Visivo
Batteria a bottone al litio da 3 V CR2450
Sonda esterna in acciaio inox e cavo
IP 66
Termistore in vetro con chip cablato
Interna: ±0,2 °C (da 2 a 10 °C); ±2 °C nel range restante; esterna: ±0,2 °C (da 0 a 30 °C); ±2 °C nel range restante
0,1°
0,14 in.
Cavo: 20 in.
Cavo: 51 cm.
2,6 once
LCD
Calibrated
MaxiThermal
Un anno di utilizzo continuo, durata utile 3 anni
CE, certificato Traceable
ABS Plastic
Sensore esterno progettato per ambienti a -200 °C in laboratorio o durante il trasporto
2 minuti al mese
Interna: Da -29 a 72 °C (da -20,2 a 161,6 °F); esterna: Da -200 a 72 °C (da -328 a 161,6 °F)
3,5 mm
4,35 in.
11 cm
72,8 g
Certificati
Promozioni
Promozioni
MaxiThermal™ Software is needed to activate these dataloggers