Learn More
Fisherbrand™ Timer portatili Traceable™ con richiamo memoria
Per applicazioni cronometriche generiche.
21.70€ - 30.16€
Specifica
Product Type Timer con cordino
Accuracy 0,01%
Risoluzione 1 sec.
Display LCD
Tipo di batteria Ossido di argento
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Intervallo di tempo Peso (sistema imperiale) Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo di tempo Peso (sistema imperiale) Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11802552
Vedere i documenti
Fisherbrand™
5043
Da 24 ore a 1 sec. <1 oz. <28,34 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11745873
Vedere i documenti
Fisherbrand™
5042
99 min. 59 sec. 1,2 oz. 34,01 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Timer portatili Fisher Scientific™ Traceable™ con clip portachiavi, ideali per applicazioni generiche di misurazione del tempo. Un canale, conto alla rovescia/progressivo; display a riga singola.
  • Un canale, conto alla rovescia/cronometro, display a riga singola
  • Robusta custodia in plastica ABS
  • Tracciabilità conforme agli standard NIST™
  • Precisione: 0.01%
  • Risoluzione: 1 sec.
  • Richiamo della memoria
  • Il tipo 06-662-26 presenta un retro magnetico con nastri di fissaggio con Velcro™
Cod. cat. 06-662-52
  • La memoria non cambia, a meno che non sia riprogrammata
  • Tempo di riproduzione istantaneo per test ripetitivi
  • Con cordino da 36 pollici
Certifications
E' fornito un certificato per attestare la riconducibilità degli strumenti agli standard definiti dal NIST™. Calibrazione eseguita da un laboratorio ISO 17025 accreditato da A2LA™.
Specifica
Specifica
Timer con cordino
1 sec.
Ossido di argento
0,93 cm
0,01%
LCD
0.37 in.
NIST