Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ DAS-4 Data Logger System
Captures and stores up to 8000 readings
Marca:  Fisherbrand™ 4325
Codice prodotto. 11784276
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Captures and stores up to 8000 readings
  • Readings may be taken at intervals from 1 second to 99 hours
  • Stored readings may be downloaded to any IBM-compatible computer
  • Data files can be read by spreadsheets, databases, and statistical programs
Order Info
Supplied with 36 in. (91.4cm) serial cable with D9F plug, 3.50 in. diskette, and four AA alkaline batteries. Unit measures 1L x 3W x 5 in. H (2.5 x 7.6 x 12.7cm); weighs 7 oz. (198.4g)
Specifica
Specifica
Datalogger System
Not Calibrated
Captures and stores up to 8000 readings