Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Countdown Stopwatch
Ideal stopwatch to use for an analysis that must be noted at routine intervals. Fisherbrand Traceable Countdown Stopwatch is a unique stopwatch that provides countdown and alarm timing in preprogrammed increments of 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, and 60 minutes. This unit also has a pacer.
33.96€
Specifica
Product Type | Cronometro con conto alla rovescia |
---|---|
Alarms | Audible |
Accuracy | 0.0001 |
Risoluzione | 0.01 sec. |
Lunghezza (sistema imperiale) | 0.62 in. |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10517070
|
Fisherbrand™
1035 |
Cronometro, custodia in plastica ABS antiurto e cordino, batteria all'ossido di argento della durata di 1.5 anni | N/A | ||||||
Descrizione
Ideal stopwatch to use for an analysis that must be noted at routine intervals. Fisherbrand Traceable Countdown Stopwatch is a unique stopwatch that provides countdown and alarm timing in preprogrammed increments of 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, and 60 minutes. This unit also has a pacer.
Il display visualizza costantemente il tempo residuo. Quando viene raggiunto lo zero, il timer genera un allarme per 5 secondi. L'unità è inoltre dotata di un misuratore.
- Impostarlo per il conteggio decrementale da un valore qualsiasi compreso tra 99 ore a 1 secondo.
- Quando viene raggiunto lo zero, il timer emette un allarme e riprende il conteggio decrementale partendo dal valore programmato
- Il ciclo si ripete automaticamente fino a quando non viene arrestato
- Le funzioni del cronometro includono azione singola, tempo trascorso/rimanente, temporizzazione cumulativa/suddivisa in intervalli, 8 memorie richiamabili e temporizzazione continua
- La modalità del timer nel doppio display può essere utilizzata in tre modi: Due conteggi decrementali differenti simultanei, due timer allarme indipendenti per i conteggi decrementali e due timer indipendenti per conteggi incrementali
- La ultra resistente struttura a prova di urto in plastica ABS risulta perfetta per l'uso in laboratorio o su campo
- La modalità Cronometro esegue il conteggio fino a 1 ora con una risoluzione di 1/100 secondi e continua fino a 24 ore in incrementi di 1 secondo
- Precisione: 0.01 %
- Diametro: 6.4 cm (2.5 pollici); lo spessore è di 1.6 cm (5/8 pollici)
- Peso: 1.5 once
Order Info
Batteria di ricambio: Cod. 1109
Certifications
Individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST.
Specifica
Cronometro con conto alla rovescia | |
0.0001 | |
0.62 in. | |
2.5 in. | |
1.5 oz. | |
Funzioni di conto alla rovescia e temporizzazione degli allarmi con incrementi preprogrammati |
Audible | |
0.01 sec. | |
1.57 cm | |
6.35 cm | |
0.042 kg | |
ISO 17025, A2LA, NIST |