Learn More
Fisherbrand™ Remote Sensor Module for Traceable™ Radio-Signal Remote Hygrometer/Thermometer
Remote sensor module for Traceable radio-signal remote hygrometer/thermometer
Marca:  Fisherbrand™ 4381
Codice prodotto. 15244006
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Fisher Scientific™ Remote Sensor Module is designed for use with the Traceable™ Radio-Signal Remote Hygrometer/Thermometer
  • Use with 14-648-52 to monitor humidity and temperature on additional channels
  • Each channel requires separate remote sensor module
  • Accuracy: +/- 5% midrange, +/- 7% otherwise
Specifica
Specifica
Traceable Humid Module
0.01
-50°C to +70°C
Audible
-58°F to +158°F
3.5 x 2.3 x 0.75 in. (8.9 x 5.9 x 1.9 cm)
8.9 cm
5.9 cm
1.9 cm
0.085 kg
ISO 17025, A2LA
25 to 95%
± 5% midrange, ± 7% otherwise.
±1°C
ABS Plastic
0.1°F
3.5 in.
2.3 in.
0.75 in.
3 oz.
Use with 14-648-52 to +monitor humidity and temperature on additional channels