Learn More
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Test Tube Racks
Test tube racks for Fisherbrand™ MultiTube Vortexers
33.25€ - 42.30€
Specifica
Product Type | Test Tube Rack |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fisher Scientific MultiTube Vortexer |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni provetta | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni provetta | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15569004
|
Fisherbrand™
80862901 |
100 mL | Gray |
33.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15579004
|
Fisherbrand™
80862902 |
12 mm | Blue |
33.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15589004
|
Fisherbrand™
80862903 |
13 mm | Yellow |
33.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15509014
|
Fisherbrand™
80862905 |
25 mm | White |
42.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Test tube racks for Fisherbrand™ MultiTube Vortexers
For use with Fisher Scientific MultiTube Vortexers
Color-coded foam racks for test tubes
Specifica
Test Tube Rack | |
Fisher Scientific MultiTube Vortexer |