Learn More
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Post Extension Kit
Post extension kit for Fisherbrand™ MultiTube Vortexers.
Marca:  Fisherbrand™ 80862908
154.85 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15539014
  • 180.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For use with Fisher Scientific MultiTube Vortexers
  • Post extension kit adds 6 in. (15.2cm) to post to accommodate tubes up to 25.4cm (10 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Post Extension Kit
Multitube vortexer