Learn More
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Centrifuge Tube Racks
Centrifuge tube racks for Fisherbrand™ MultiTube Vortexers.
42.30€
Specifica
Product Type | Centrifuge Tube Rack |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Multitube vortexer |
Codice del prodotto | Marca | N. di posizioni | Capacità | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di posizioni | Capacità | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15599004
|
Fisherbrand™
80862904 |
50 | 15 mL | Pink |
42.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15519014
|
Fisherbrand™
80862906 |
17 | 50 mL | Red |
42.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Centrifuge tube racks for Fisherbrand™ MultiTube Vortexers.
For use with Fisher Scientific MultiTube Vortexers
Color-coded foam racks for centrifuge tubes
*Color subject to change
Specifica
Centrifuge Tube Rack | |
Multitube vortexer |