Learn More
Fisherbrand™ Mini Plate Spinner Centrifuge
Specifically designed for quick and easy centrifugation of samples in PCR plates or microplates
810.00€
Specifica
Capacità 2 Plates
Velocità max 2,500 rpm
Tipo Mini Plate
Include 2 year warranty
Net Weight 3.5 lb. (1.58 kg)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Requisiti elettrici Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Requisiti elettrici Include Prezzo Quantità e disponibilità  
11766427
Vedere i documenti
Fisherbrand™
C1000-FIS-230V
230 V 2 year warranty Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Specifically designed for quick and easy centrifugation of samples in PCR plates or microplates
  • Speed: 2500rpm
  • Capacity: 2 plates
  • Weight: 1.5kg (3.5 lbs)
  • Dimensions: 6 in.×6 in.×7 in.
  • Exceptionally small footprint
  • Rotor designed for rapid start to stop
Two standard microplates are loaded through an opening in the top of the unit. Sealed plates are loaded vertically and surface tension keeps samples in place so there is no danger of spilling samples. Once the lid is closed, the rotor quickly accelerates to 2,500 rpm. Pressing the open button engages the friction brake and brings the rotor to a rapid stop. For temperature sensitive applications, the Plate Spinner may be used in a cold room.
Order Info
  • For use with:
  • Adapter: For PCR strip tubes — Cat. No. 14100142 [Sold Separately]
Specifica
Specifica
2 Plates
Mini Plate
3.5 lb. (1.58 kg)
2,500 rpm
2 year warranty