Learn More
Fisherbrand™ Microtube Holder for Heavy-duty Vortex Mixer
For use with heavy-duty vortex mixer.
37.40€ - 41.50€
Specifica
Product Type | Microtube Holder |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Heavy-duty vortex mixer |
Include | Foam insert |
Richiede | Universal holder |
Requires: Universal holder
Codice del prodotto | Marca | N. di posizioni | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di posizioni | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15569024
|
Fisherbrand™
80863047 |
38 | 1.5 to 2 mL |
41.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15559024
|
Fisherbrand™
80863046 |
52 | 0.5 mL |
37.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Holds a range of Micro-Tube sizes and numbers
- Requires Universal Holder
Specifica
Microtube Holder | |
Heavy-duty vortex mixer | |
Foam insert | |
Universal holder |