Learn More
Fisherbrand™ Bagni a circolazione riscaldati Isotemp™: Modello 4100 H7
Riscaldatori affidabili, a wattaggio elevato che offrono un rapido riscaldamento dei fluidi e garantiscono la compatibilità del fluido all'applicazione.
1550.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) Da 4 a 7 l
Portata 17
Tipo di pompa Forza
Gamma di temperatura Da 10 a 100 °C
Tipo Bagni a circolazione riscaldati Isotemp™
Visualizza altre specifiche
Includes: Include raccordi per tubi per circolazione esterna
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Electrical Requirements Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Electrical Requirements Prezzo Quantità e disponibilità  
11346661
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
211111100
230 V/50 Hz
1550.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Il circuito HTC standard può essere selezionato dall'utente per garantire che le temperature di applicazione non superino i parametri del set point
  • Interruttori per alte temperature e bassi livelli
  • L'ingombro compatto consente di risparmiare spazio sul banco
    • Include tubature per circolazione esterna con raccordi da 8 mm e 12 mm nonché morsetti di alimentazione e ritorno
    • Copertura dell'area di lavoro inclusa su tutti i bagni riscaldati
    • Bagni in acciaio inossidabile di elevata qualità
    • Tutti gli scarichi dei bagni si trovano sulla parte anteriore dell'unità con una valvola integrata
Specifica
Specifica
Da 4 a 7 l
Forza
Bagni a circolazione riscaldati Isotemp™
310
±°
6.4 pollici
8.5 in.
5.9 pollici
17
Da 10 a 100 °C
Raccordo idraulico per circolazione esterna
4100 H7
14.3 x 8.5 15.6 in. (363.2 x 215.9 x 396.2 mm)
16.2 cm
215.9 mm
14.9 cm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Bagni a circolazione riscaldati Isotemp™: Modello 4100 H7