Learn More
Fisherbrand™ Chemical-Resistant Check Valves
Chemical-Resistant Check Valves constructed of chemical-resistant Kynar™ body and Viton™ valve.
Marca:  Fisherbrand™ 90024-62
Codice prodotto. 11714326
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Chemical-Resistant Check Valves constructed of chemical-resistant Kynar™ body and Viton™ valve.
Used with acids, bases, water, chemical processing and alcohols. Prevents damage to equipment, pumps, and flow systems by preventing backflow.
  • Clear flow path
  • Inert high purity smooth
  • Operating ranges: 0 to 50 psi and -40°C to +126°C
  • Autoclavable; zero maintenance
  • 1.25 in. length unit installs in any position
Specifica
Specifica
Autoclavable
6.35 mm
1.25 in.
50 psi
126°C
0.25 in.
Kynar, Viton
31.75 mm
258.8°F
Check Valve