Learn More
Fisher BioReagents™ ChromoMax™ IPTG/X-Gal Solution
Accelerate your blue/white colony screening
Marca:  Fisher BioReagents™ BP4200-10
Codice prodotto. 10225163
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ready-to-apply ChromoMax IPTG/X-Gal solution is a proprietary formulation that allows you to skip the cumbersome preparation process that traditionally requires tedious weighing and dissolving of fine powder in toxic solvents such as DMSO or DMF.
  • Premixed IPTG/X-Gal Solution
  • No weighing or dissolving of components
  • No DMSO or DMF required
  • Saves time and money
  • Dependable results
  • Can be safely handled outside of a fume hood
  • ChromoMax Solution does not freeze even when stored at -20°C, allowing for immediate use without thawing
  • Dries quickly on the plate, further accelerating the screening protocol
  • Provides fast color development and does not require additional 4°C incubation to enhance color
  • Clear colorless to yellow solution
ChromoMax/ITPTG/X-Gal Solution is suitable for use with all commercially available competent cells that utilize lacZ blue/white screening. Tested using Fisher BioReagents transformed TransMax Competent Cells resulting in clearly differentiated blue and white colonies.
Order Info
The 50mL volume is conveniently packaged in five 10mL bottles, preventing accidental contamination of large volume stock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
-20°C
Liquid
Bottle
IPTG/X-Gal Solution
All commercially available competent cells that utilize lacZ blue/white screening
10 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • ChromoMax
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.