Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipette Tips
I puntali per pipette a erogazione graduale Thermo Scientific™ Finntip™ si integrano perfettamente con il pipettatore Thermo Scientific™ Finnpipette™.
Marca: Thermo Scientific™ 9404230
19.19 EUR valido fino al 2025-05-09
Usa il codice promo "24143" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I puntali per pipette a erogazione graduale Thermo Scientific™ Finntip™ si integrano perfettamente con il pipettatore Thermo Scientific™ Finnpipette™.
- Nonsterile tips are bulk packaged; sterile tips are individually wrapped
Specifica
50 ml | |
Non-filtered | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
Thermo Scientific FinnPipette Stepper |
1000, 2000, 3000, 4000, 5000 µl | |
Non sterile | |
BUlk | |
Pipettatore Finntip a erogazione graduale |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.