Learn More
Cole-Parmer™ Pennarelli con punta in fibra sottile
Write on a variety of surfaces with these versatile lab markers. Cole-Parmer™ Lab Markers permanently mark plastic; wash off glass, metal, or porcelain. Markers won’t bleed or smudge when subjected to water or alcohol.
Marca:  Cole-Parmer™ 09964-10
Codice prodotto. 11700239
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Fine-point fiber tip
  • Quick-drying ink
  • Writes on cold, wet surfaces
  • Available in four different colors
Specifica
Specifica
Blu
Per superfici in vetro, porcellana o metallo
10/conf.