Learn More
BRAND™ Filling Valve with Seal
Includes sealing washer. For use with Dispensette™ III, seripettor™ pro and Digital Burette.
Marca: BRAND™ 6697
17.80 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For use with Dispensette™ III, seripettor™ pro and Digital Burette
- Volume range: 0.5, 1, 2, 5, 10mL
Specifica
For Burettes | |
1 Each | |
With Sealing Washer | |
Filling Valve |