Learn More
BRAND™ Filling Tubes for seripettor™ Bottle Top Dispensers
Polypropylene construction. Supplied in bulk.
Marca: BRAND™ 704532
5.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- For use with seripettor™ bottletop dispensers
- Polypropylene construction
Specifications
Filling Tube | |
Polypropylene | |
Seripettor™ bottletop dispenser | |
250 mm |