Learn More
Thermo Scientific Chemicals Field's Stain B
CAS: 17372-87-1 | C20H6Br4Na2O5 | 691.86 g/mol
23.75€ - 81.75€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11458507
|
Thermo Scientific Chemicals
A18578.09 |
10g |
23.75€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11468507
|
Thermo Scientific Chemicals
A18578.18 |
50g |
81.75€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Used to stain blood smears to identify malarial parasites
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
17372-87-1 |
Specifica
17372-87-1 | |
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L | |
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2OC2=C(Br)C([O-])=C(Br)C=C12 | |
691.86 |
C20H6Br4Na2O5 | |
Stain | |
disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Ambient temperatures