Learn More
Epredia™ Fibrinogen Antibody
Perform rapid and inexpensive assessment of tissues with Epredia™ Fibrinogen, FITC Labeled Antibody, designed specifically for immunofluorescence staining.
Marca:  Epredia™ RB-1924-R2
Codice prodotto. 12663167
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Host Species: Rabbit
Species Reactivity: Reacts with fibrinogen plasma protein including fibrinogen fragments D, E, X and Y.
Immunogen: Fibrinogen isolated from human serum
Positive Control: Lymph node, spleen, liver, kidney or skin fixed and processed in the same manner as the test specimen
Cellular Localization: Lymphatic tissues, liver or in various types of diseased skin or kidney tissue
Recommended for:
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Fibrinogen
Polyclonal
FITC
Fibrinogen isolated from human serum
IVD
Primary
Prediluted
Immunofluorescence
Polyclonal
Rabbit
2 mL
Cancer and Tumor Biology