Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Test Tube Racks, 36 x 13mm
GREENER_CHOICE
Molded in a single, continuous piece. Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Test Tube Racks, 36 x 13mm are highly resistant to heat and chemical attack.
14.65€ - 17.00€
Specifica
Product Type Test Tube Rack
Autoclavabile Autoclavable
Capacità Tubes (13 mm), Tubes (5 to 10 mL)
Materiale Fiberglass-reinforced POM
Posizioni 36
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
15300410
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
HS27501B
Blue
17.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
15310410
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
HS27501C
Green
14.65€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15330410
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
HS27501D
Magenta
14.65€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15390400
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
HS27501A
White
14.65€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro Delrin™
  • Prodotto autoclavabile
  • Coordinate stampate per l'orientamento dei tubi
  • Design stabile per l'utilizzo in bagni ad acqua
  • Area di etichettatura piana per facilità di identificazione
Specifica
Specifica
Test Tube Rack
Tubes (13 mm), Tubes (5 to 10 mL)
36
Each
104 mm
59 mm
Autoclavable
Fiberglass-reinforced POM
Teardrop-shaped Openings
104 x 104 x 59mm
104 mm
13 mm