Learn More
Thermo Scientific™ Deossinucleotidil transferasi terminale (TdT)
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) catalyzes the template-independent addition of deoxyribonucleotides to the 3'-OH terminus of DNA molecules.
94.25€ - 364.00€
Specifica
Concentrazione 20 U/μL
Enzyme Terminal Deoxynucleotidyl Transferase
Compatible Buffer Storage Buffer, 5X Reaction Buffer
Product Type TdT
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10735661
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
EP0161
500U
94.25€
500 unità
10745661
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
EP0162
2,500 units
364.00€
2500 unità
Descrizione
Descrizione
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT), a template-independent DNA polymerase, catalyzes the repetitive addition of deoxyribonucleotides to the 3'-OH of oligodeoxyribonucleotides and single-stranded and double-stranded DNA. TdT requires an oligonucleotide of at least three nucleotides to serve as a primer. With RNA as template TdT shows variable performance which strongly depends upon the tertiary structure of acceptor RNA 3'-end and the nature of nucleotide. Generally, it is lower than using DNA as a template.
Highlights
  • Incorporates modified nucleotides (e.g., fluorescein-, biotin-, aminoallyl-labeled nucleotides)
Specifica
Specifica
20 U/μL
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase
Storage Buffer, 5X Reaction Buffer
TdT